Få mere at vide
1,3-Cyclohexadiene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Cyclohexadiene |
| CAS | 592-57-4 |
| Molekylær formel | C6H8 |
| Mængde | 25 mL |
| Synonym | Dihydro-benzene, Cyclohexa-1,3-diene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8/c1-2-4-6-5-3-1/h1-4H,5-6H2 |
| SMIL | C1CC=CC=C1 |
| IUPAC navn | cyclohexa-1,3-diene |
| Molekylvægt (g/mol) | 80.13 |
| Formel vægt | 80.0626 |