Få mere at vide
1,3-Cyclohexadiene, 96%, stabilized
Artikelnummer. 10365790 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10365790 5 mL Glasflaske 5ml
10487480 25 mL Glasflaske 25ml
10500021 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10365790 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 111100050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 592-57-4 | C6H8 | 80.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 592-57-4
Molekylær formel C6H8
Molekylvægt (g/mol) 80.13
MDL nummer MFCD00001532
InChI nøgle MGNZXYYWBUKAII-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-cyclohexadiene, cyclohexadiene, 1,2-dihydrobenzene, unii-jv5w0eg5bp, jv5w0eg5bp, 3-cyclohexen-1,2-ylene, 1,3-cyclohexadien, 1,3 cyclohexadiene, 2,4-cyclohexadiene, cyclohexadiene-1,3
PubChem CID 11605
ChEBI CHEBI:37610
IUPAC navn cyclohexa-1,3-dien
SMIL C1CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Cyclohexadiene
Navn note 96%
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -98.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8600g/mL
Kogepunkt 80.0°C
Flammepunkt −6°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4730 to 1.4760
Mængde 5 mL
Specifik vægtfylde 0.86
Opløselighedsinformation Solubility in water: immiscible.
Stabilisator 0.1% BHT
Formel vægt 80.13
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske