Få mere at vide
1,3-Cyclohexadiene, 96%, stab. with 0.1% BHT
Artikelnummer. p-7024546
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11403997
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A19394.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 592-57-4 | C6H8 | 80.13 g/mol
1,3-cyclohexadien bruges som hydrogendonor ved transferhydrogenering. Det bruges ved omdannelsen til benzen. Det er nyttigt i studiet af proteomikforskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,3-Cyclohexadien anvendes som hydrogendonor ved transferhydrogenering. Det bruges ved omdannelsen til benzen. Det er nyttigt i studiet af proteomikforskning.
Opløselighed
Lidt blandbar med methanol. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 592-57-4
Molekylær formel C6H8
Molekylvægt (g/mol) 80.13
MDL nummer MFCD00001532
InChI nøgle MGNZXYYWBUKAII-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-cyclohexadiene, cyclohexadiene, 1,2-dihydrobenzene, unii-jv5w0eg5bp, jv5w0eg5bp, 3-cyclohexen-1,2-ylene, 1,3-cyclohexadien, 1,3 cyclohexadiene, 2,4-cyclohexadiene, cyclohexadiene-1,3
PubChem CID 11605
ChEBI CHEBI:37610
IUPAC navn cyclohexa-1,3-dien
SMIL C1CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Cyclohexadiene
Navn note stabilized with 0.1% BHT
Smeltepunkt -89°C
Tæthed 0.847
Kogepunkt 79°C to 81°C
Flammepunkt −8°C (−144°F)
Lugt Unpleasant
Brydningsindeks 1.474
Mængde 5 g
FN nummer UN3295
Beilstein 506024
Opløselighedsinformation Slightly miscible with methanol. Immiscible with water.
Formel vægt 80.13
Procent renhed 96%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Cyclohexadiene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 1,3-Cyclohexadiene