Få mere at vide
1,3-Cyclohexadiene, 96%, stab. with 0.1% BHT
Artikelnummer. 11403997
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11403997 5 g 5g
11413997 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11403997 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19394.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 592-57-4 | C6H8 | 80.13 g/mol
1,3-cyclohexadien bruges som hydrogendonor ved transferhydrogenering. Det bruges ved omdannelsen til benzen. Det er nyttigt i studiet af proteomikforskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,3-Cyclohexadien anvendes som hydrogendonor ved transferhydrogenering. Det bruges ved omdannelsen til benzen. Det er nyttigt i studiet af proteomikforskning.
Opløselighed
Lidt blandbar med methanol. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 592-57-4
Molekylær formel C6H8
Molekylvægt (g/mol) 80.13
MDL nummer MFCD00001532
InChI nøgle MGNZXYYWBUKAII-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-cyclohexadiene, cyclohexadiene, 1,2-dihydrobenzene, unii-jv5w0eg5bp, jv5w0eg5bp, 3-cyclohexen-1,2-ylene, 1,3-cyclohexadien, 1,3 cyclohexadiene, 2,4-cyclohexadiene, cyclohexadiene-1,3
PubChem CID 11605
ChEBI CHEBI:37610
IUPAC navn cyclohexa-1,3-dien
SMIL C1CC=CC=C1
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 1,3-Cyclohexadiene
Navn note stabilized with 0.1% BHT
Smeltepunkt -89°C
Tæthed 0.847
Kogepunkt 79°C to 81°C
Flammepunkt −8°C (−144°F)
Lugt Unpleasant
Brydningsindeks 1.474
Mængde 5 g
FN nummer UN3295
Beilstein 506024
Opløselighedsinformation Slightly miscible with methanol. Immiscible with water.
Formel vægt 80.13
Procent renhed 96%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Cyclohexadiene
Signalwort
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sicherheitshinweis
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Cyclohexadiene
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.