Få mere at vide
1,3-cycloheptandion, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15460848
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15460848 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15460848 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54588.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 1194-18-9 | C7H10O2 | 126,155 g/mol
1,3-Cyclopentandion blev brugt i syntesen af kemiske prober til selektiv mærkning af svovlsyreproteiner. er et alsidigt reagens til syntese af perhydroazulener, prostaglandinprodukter (biologisk aktive umættede 20-carbon-fedtsyrer inklusive en 5-carbon-ring, enzymatisk afledt) og Knoevenagel-produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,3-Cyclopentandion blev brugt til syntese af kemiske prober til selektiv mærkning af svovlsyreproteiner. er et alsidigt reagens til syntese af perhydroazulener, prostaglandinprodukter (biologisk aktive umættede 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Cycloheptanedione
CAS 1194-18-9
Tæthed 1.1
Kogepunkt 254 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Molekylær formel C7H10O2
Brydningsindeks 1.483
MDL nummer MFCD01863735
Mængde 1 g
Synonym 1,3-cycloheptanedione, 1 3-cycloheptanedione 97, acmc-20aijy, 1,3-cycloheptandione, pubchem20261, cycloheptan-1,3-dione, cyclohep tane-1,3-dione, cycloheptane-1,3-quinone, cycloheptane-?1,?3-?dione, ksc173k8n
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (5,5 g/100 g) og dimethylformamid (DMF)
InChI nøgle DBOVMTXPZWVYAQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CCC(=O)CC(=O)C1
IUPAC navn cycloheptan-1,3-dion
Molekylvægt (g/mol) 126.155
PubChem CID 4072367
Formel vægt 126.15
Procent renhed 97%