Få mere at vide
1-(3-Chloropropyl)theobromine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(3-Chloropropyl)theobromine |
| CAS | 74409-52-2 |
| Molekylær formel | C10H13N4O2Cl |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13ClN4O2/c1-13-6-12-8-7(13)9(16)15(5-3-4-11)10(17)14(8)2/h6H,3-5H2,1-2H3 |
| SMIL | CN1C(=O)N(CCCCl)C(=O)c2c1ncn2C |
| IUPAC navn | 1-(3-chloropropyl)-3,7-dimethylpurine-2,6-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 256.68 |
| Formel vægt | 256.0727 |