missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-(3-Chloropropyl)-4-methylpiperazine Dihydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30366467
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30366467 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30366467 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3797455G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-(3-Chloropropyl)-4-methylpiperazine Dihydrochloride
CAS 2031-23-4
Molekylær formel C8H19Cl3N2
Mængde 5 g
Synonym 1-(3-Chloropropyl)-4-methyl-piperazine Hydrochloride (1:2), 1-Chloro-3-(4-methyl-1-piperazinyl)propane Dihydrochloride, 1-Methyl-4-(3-chloropropyl)piperazine Dihydrochloride, 3-(4-Methylpiperazino)propyl Chloride Dihydrochloride, N-(3-Chloropropyl)-N'-methylpiperazine Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C8H17ClN2.2ClH/c1-10-5-7-11(8-6-10)4-2-3-9;;/h2-8H2,1H3;2*1H
SMIL Cl.Cl.CN1CCN(CCCCl)CC1
IUPAC navn 1-(3-chloropropyl)-4-methylpiperazine;dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 249.61
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.