Få mere at vide
1-(3-Chloropropyl)-1,3-dihydrobenzimidazol-2-one (>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(3-Chloropropyl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11ClN2O/c11-6-3-7-13-9-5-2-1-4-8(9)12-10(13)14/h1-2,4-5H,3,6-7H2,(H,12,14) |
| Formel vægt | 210.056 |