Få mere at vide
1-(3-Chlorophenyl)piperazine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(3-Chlorophenyl) piperazine (hydrochloride) |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13ClN2.ClH/c11-9-2-1-3-10(8-9)13-6-4-12-5-7-13;/h1-3,8,12H,4-7H2;1H |
| Formel vægt | 232.0534 |