Få mere at vide
1-(3-Chlorophenyl)piperazine Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30349272
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30349272 10 mg
30351410 50 mg
30364516 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30349272 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC37959110MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13078-15-4
Molekylær formel C10 H13 Cl N2 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 233.14
Synonym 1-(3-Chlorophenyl)piperazine Monohydrochloride, 1-(m-Chlorophenyl)piperazine Monohydrochloride, 1-(3-Chlorophenyl)piperazine Hydrochloride, 1-(m-Chlorophenyl)piperazine hydrochloride, N-(3-Chlorophenyl)piperazine hydrochloride, m-CPP hydrochloride
IUPAC navn 1-(3-chlorophenyl)piperazine;hydrochloride
SMIL Cl.Clc1cccc(c1)N2CCNCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(3-Chlorophenyl) piperazine (hydrochloride)
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C10H13ClN2.ClH/c11-9-2-1-3-10(8-9)13-6-4-12-5-7-13;/h1-3,8,12H,4-7H2;1H
Formel vægt 232.0534