Få mere at vide
1-(3-Chlorophenyl)piperazine Hydrochloride, Mikromol
Artikelnummer. 30461202
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30461202 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30461202 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0421.090025
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-(3-Chlorophenyl)piperazine Hydrochloride, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(3-Chlorophenyl) piperazine (hydrochloride)
CAS 13078-15-4
Analyt- eller komponentnavne 1-(3-Chlorophenyl) piperazine (hydrochloride)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H13 Cl N2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1-(3-Chlorophenyl)piperazine Monohydrochloride, 1-(m-Chlorophenyl)piperazine Monohydrochloride, 1-(3-Chlorophenyl)piperazine Hydrochloride, 1-(m-Chlorophenyl)piperazine hydrochloride, N-(3-Chlorophenyl)piperazine hydrochloride, m-CPP hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C10H13ClN2.ClH/c11-9-2-1-3-10(8-9)13-6-4-12-5-7-13;/h1-3,8,12H,4-7H2;1H
Løsningstype Neat
SMIL Cl.Clc1cccc(c1)N2CCNCC2
IUPAC navn 1-(3-chlorophenyl)piperazine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 233.14
Mængde 25 mg
Formel vægt 232.0534 g/mol