Få mere at vide
1-(3-Chlorophenyl)piperazine Hydrochloride, Mikromol
Beskrivelse
1-(3-Chlorophenyl)piperazine Hydrochloride, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(3-Chlorophenyl) piperazine (hydrochloride) |
| CAS | 13078-15-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-(3-Chlorophenyl) piperazine (hydrochloride) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H13 Cl N2 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1-(3-Chlorophenyl)piperazine Monohydrochloride, 1-(m-Chlorophenyl)piperazine Monohydrochloride, 1-(3-Chlorophenyl)piperazine Hydrochloride, 1-(m-Chlorophenyl)piperazine hydrochloride, N-(3-Chlorophenyl)piperazine hydrochloride, m-CPP hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13ClN2.ClH/c11-9-2-1-3-10(8-9)13-6-4-12-5-7-13;/h1-3,8,12H,4-7H2;1H |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Cl.Clc1cccc(c1)N2CCNCC2 |
| Vis mere |