Få mere at vide
1-(3-Chlorophenyl)ethanol, 97%
Artikelnummer. 11381707
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11381707 5 g 5g
11391707 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11381707 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04783.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6939-95-3 | C8H9ClO | 156.609 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6939-95-3
Molekylær formel C8H9ClO
Molekylvægt (g/mol) 156.609
MDL nummer MFCD00021864
InChI nøgle QYUQVBHGBPRDKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-chlorophenyl ethanol, 3-chloro-alpha-methylbenzyl alcohol, 1-3-chlorophenyl ethan-1-ol, 1-3-chlorophenyl-1-ethanol, 3-chlorophenylethanol, acmc-1cap8, 1-m-chlorophenyl ethanol, 3'-chloro-1-phenylethanol, 1-3-chlorophenyl-ethanol, 1-3-chlorophenyl ethyl alcohol
PubChem CID 97779
IUPAC navn 1-(3-chlorphenyl)ethanol
SMIL CC(C1=CC(=CC=C1)Cl)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(3-Chlorophenyl)ethanol
Tæthed 1.173
Kogepunkt 83°C to 85°C (1.5 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.5445
Mængde 5 g
Beilstein 2042021
Formel vægt 156.61
Procent renhed 97%