Få mere at vide
1-(3-chlorphenyl)biguanidhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474247
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11474247 5 g 5g
11464247 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11474247 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20355.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2113-05-5 | C8H11Cl2N5 | 248.11 g/mol
Specifik agonist for 5-HT-receptor
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2113-05-5
MDL nummer MFCD00053019
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(3-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
Smeltepunkt 191°C to 194°C
Molekylær formel C2H6N4S
Mængde 5 g
Følsomhed Hygroscopic
Synonym amidinothiourea, guanylthiourea, guthimin, guthimine, 2-imino-4-thiobiuret, n-amidinothiourea, thiourea, aminoiminomethyl, thiodicyanodiamidine, diaminomethylidene thiourea, gutimine
InChI nøgle OKGXJRGLYVRVNE-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(=NC(=S)N)(N)N
IUPAC navn diaminomethylidenthiourinstof
Molekylvægt (g/mol) 118.16
PubChem CID 2724563
Formel vægt 248.12
Procent renhed 97%