missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-(3-Chlorophenyl)-4-(3-chloropropyl)piperazine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30349786
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30349786 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30349786 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3777201G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-(3-Chloropropyl)-4-(3-chlorophenyl)piperazine Hydrochloride
CAS 52605-52-4
Molekylær formel C13 H18 Cl2 N2 . Cl H
Mængde 1 g
Synonym 1-(3-Chloropropyl)-4-(3-chlorophenyl)piperazine Hydrochloride, Trazodone Hydrochloride Imp. F (BP) as Hydrochloride, Piperazine, 1-(3-chlorophenyl)-4-(3-chloropropyl)-, hydrochloride (1:1), Piperazine, 1-(3-chlorophenyl)-4-(3-chloropropyl)-, monohydrochloride (9CI), 1-(3-Chlorophenyl)-4-(3-chloropropyl)piperazine hydrochloride (1:1)
InChI formel InChI=1S/C13H18Cl2N2.ClH/c14-5-2-6-16-7-9-17(10-8-16)13-4-1-3-12(15)11-13;/h1,3-4,11H,2,5-10H2;1H
SMIL Cl.ClCCCN1CCN(CC1)c2cccc(Cl)c2
IUPAC navn 1-(3-chlorophenyl)-4-(3-chloropropyl)piperazine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 309.66
Formel vægt 308.0614
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.