missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-(3-Chlorophenyl)-1-hydroxy-2-propanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(3-Chlorophenyl)-1-hydroxy-2-propanone |
| CAS | 857233-13-7 |
| Molekylær formel | C9 H9 Cl O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1-(3-Chlorophenyl)-1-hydroxy-2-propanone, USP Bupropion Hydrochloride Related Compound F, 852U77 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9ClO2/c1-6(11)9(12)7-3-2-4-8(10)5-7/h2-5,9,12H,1H3 |
| SMIL | CC(=O)C(O)c1cccc(Cl)c1 |
| IUPAC navn | 1-(3-chlorophenyl)-1-hydroxypropan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.62 |
| Formel vægt | 184.0291 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?