Få mere at vide
1-(3-Chlorophenyl)-1,2-propandione, Mikromol™
Artikelnummer. 30051372
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30051372 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30051372 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0745.06
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-(3-Chlorophenyl)-1,2-propandione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(3-Chlorophenyl)-1,2-propanedione
CAS 10557-17-2
Analyt- eller komponentnavne 1-(3-Chlorophenyl)-1,2-propanedione
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C9H7ClO2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-(3-Chlorophenyl)-1,2-propanedione, 1,2-Propanedione, 1-(m-chlorophenyl)- (7CI,8CI), 827U76, Bupropion related, 1-(3-chlorophenyl)-1,2-propanedione (827U76)
InChI formel InChI=1S/C9H7ClO2/c1-6(11)9(12)7-3-2-4-8(10)5-7/h2-5H,1H3
SMIL CC(=O)C(=O)c1cccc(Cl)c1
IUPAC navn 1-(3-chlorophenyl)propane-1,2-dione
Molekylvægt (g/mol) 182.6
Mængde 100 mg
Formel vægt 182.0135 g/mol