Få mere at vide
1-(3-Chlorophenyl)-1,2-propandione, Mikromol™
Beskrivelse
1-(3-Chlorophenyl)-1,2-propandione
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(3-Chlorophenyl)-1,2-propanedione |
| CAS | 10557-17-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-(3-Chlorophenyl)-1,2-propanedione |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C9H7ClO2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1-(3-Chlorophenyl)-1,2-propanedione, 1,2-Propanedione, 1-(m-chlorophenyl)- (7CI,8CI), 827U76, Bupropion related, 1-(3-chlorophenyl)-1,2-propanedione (827U76) |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7ClO2/c1-6(11)9(12)7-3-2-4-8(10)5-7/h2-5H,1H3 |
| SMIL | CC(=O)C(=O)c1cccc(Cl)c1 |
| IUPAC navn | 1-(3-chlorophenyl)propane-1,2-dione |
| Vis mere |