Få mere at vide
1-(3-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-acetic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(3-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-acetic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1568-36-1 |
| Molekylær formel | C20H18ClNO4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-(m-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-indole-3-acetic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C20H18ClNO4/c1-12-16(11-19(23)26-3)17-10-15(25-2)7-8-18(17)22(12)20(24)13-5-4-6-14(21)9-13/h4-10H,11H2,1-3H3 |
| SMIL | O=C(OC)CC1=C(C)N(C(C2=CC=CC(Cl)=C2)=O)C3=CC=C(OC)C=C31 |
| IUPAC navn | methyl 2-(1-(3-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl)acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 371.81 |
| Formel vægt | 371.09 |