Få mere at vide
1-(3-Chloroallyl)-1,3,5,7-tetraazaadamantan-1-ium Chlorid, TRC
Artikelnummer. 30134327
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134327 1 g
30010925 100 mg
30005397 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134327 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3642031G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4080-31-3
Molekylær formel C9H16Cl2N4
Molekylvægt (g/mol) 251.16
Synonym 1-(3-Chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantane Chloride, Methenamine 3-Chloroallylochloride, 1-(3-Chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantane Chloride, 1-(3-Chloro-2-propenyl)-3,5,7-triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.13,7]decane Chloride;1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decane, 3,5,7-triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.13,7]decane deriv., 1-(3-Chloro-2-propenyl)-3,5,7-triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.13,7]decane Chloride;1-(3-Chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniadamantane Chloride;1-(3-Chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniumadamantane Chloride, Dowco 184, Dowicide Q, Dowicil 100, Dowicil 75, N-(3-Chloroallyl)hexaminium Chloride, Quaternium 15
IUPAC navn 1-[(E)-3-chloroprop-2-enyl]-3,5,7-triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.13,7]dekan; chlorid
SMIL [Cl-].ClC=CC[N+]12CN3CN(CN(C3)C1)C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(3-Chloroallyl)-1,3,5,7-tetraazaadamantan-1-ium Chloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H16ClN4.ClH/c10-2-1-3-14-7-11-4-12(8-14)6-13(5-11)9-14;/h1-2H,3-9H2;1H/q+1;/p-1/b2-1+;
Formel vægt 250.0752
Procent renhed >95%