Få mere at vide
1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]piperazine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2694930
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 10190652
Brand: Thermo Scientific Maybridge SEW04036CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 132834-59-4
Molekylær formel C10H11ClF3N3
Molekylvægt (g/mol) 265.66
MDL nummer MFCD00173934
InChI nøgle RRIPRMGRQRYRRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl piperazine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl piperazine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl pyrid-2-yl piperazine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl piperazine, piperazine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl, 3-chloro-5-trifluoromethyl-2-piperazinopyridine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl-piperazine, piperazine,1-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl
PubChem CID 667619
IUPAC navn 1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
SMIL FC(F)(F)C1=CC(Cl)=C(N=C1)N1CCNCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]piperazine
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber Glass Bottle
Mængde 250 mg
Formel vægt 265.66
Procent renhed 97%