Få mere at vide
1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]piperazine, 97%, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]piperazine |
| CAS min % | 97.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Amber Glass Bottle |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 265.66 |
| Procent renhed | 97% |