Få mere at vide
1-(3-klor-5-trifluormethyl-2-pyridyl) homopiperazin, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl)homopiperazine |
| Kogepunkt | 128 °C (1 mmHg) |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN2735 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Formel vægt | 279.69 |
| Procent renhed | 98% |