Få mere at vide
1-(3-Chloro-4-methylphenyl)-3-methyl-urea 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311724
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30311724 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30311724 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA11443000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(3-Chloro-4-methylphenyl)-3-methyl-urea
CAS 22175-22-0
Analyt- eller komponentnavne 1-(3-Chloro-4-methylphenyl)-3-methyl-urea
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C9 H11 Cl N2 O
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C9H11ClN2O/c1-6-3-4-7(5-8(6)10)12-9(13)11-2/h3-5H,1-2H3,(H2,11,12,13)
SMIL CNC(=O)Nc1ccc(C)c(Cl)c1
IUPAC navn 1-(3-chloro-4-methylphenyl)-3-methylurea
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 198.65
Mængde 1 ml
Formel vægt 198.056 g/mol