Få mere at vide
1-(3-Chloro-4-methylphenyl)-3-methyl-urea 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(3-Chloro-4-methylphenyl)-3-methyl-urea |
| CAS | 22175-22-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-(3-Chloro-4-methylphenyl)-3-methyl-urea |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C9 H11 Cl N2 O |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11ClN2O/c1-6-3-4-7(5-8(6)10)12-9(13)11-2/h3-5H,1-2H3,(H2,11,12,13) |
| SMIL | CNC(=O)Nc1ccc(C)c(Cl)c1 |
| IUPAC navn | 1-(3-chloro-4-methylphenyl)-3-methylurea |
| Vis mere |