Få mere at vide
1-(3-klor-2-pyridyl)piperazin, 98%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1-(3-Chloro-2-pyridyl)piperazine |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 197.67 |
| Procent renhed | 98% |