Få mere at vide
1-(3-Chloro-2-hydroxypropyl)-2-methyl-4-nitroimidazole, Mikromol™
Beskrivelse
1-(3-Chloro-2-hydroxypropyl)-2-methyl-4-nitroimidazole
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(3-Chloro-2-hydroxypropyl)-2-methyl-4-nitroimidazole |
| CAS | 14419-11-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-(3-Chloro-2-hydroxypropyl)-2-methyl-4-nitroimidazole |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C7 H10 Cl N3 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1-(3-Chloro-2-hydroxypropyl)-2-methyl-4-nitroimidazole |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10ClN3O3/c1-5-9-7(11(13)14)4-10(5)3-6(12)2-8/h4,6,12H,2-3H2,1H3 |
| SMIL | Cc1nc(cn1CC(O)CCl)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 1-chloro-3-(2-methyl-4-nitroimidazol-1-yl)propan-2-ol |
| Vis mere |