Få mere at vide
1-(3-Carboxypropyl)-3,7-dimethylxanthine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(3-Carboxypropyl)-3,7-dimethylxanthine |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14N4O4/c1-13-6-12-9-8(13)10(18)15(11(19)14(9)2)5-3-4-7(16)17/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,16,17) |
| Formel vægt | 266.1015 |