missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-(3-Carboxy-2-pyridyl)-4-methyl-2-phenylpiperazine, TRC

Artikelnummer. 30133535
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30133535 25 mg -
30006540 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133535 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC17905525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 61338-13-4
Molekylær formel C17 H19 N3 O2
Molekylvægt (g/mol) 297.35
Synonym 2-(4-Methyl-2-phenyl-1-piperazinyl)-3-pyridinecarboxylic acid, 1-(3-Carboxy-2-pyridyl)-4-methyl-2-phenylpiperazine
IUPAC navn 2-(4-methyl-2-phenylpiperazin-1-yl)pyridine-3-carboxylic acid
SMIL CN1CCN(C(C1)c2ccccc2)c3ncccc3C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-(3-Carboxy-2-pyridyl)-4-methyl-2-phenylpiperazine
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C17H19N3O2/c1-19-10-11-20(15(12-19)13-6-3-2-4-7-13)16-14(17(21)22)8-5-9-18-16/h2-9,15H,10-12H2,1H3,(H,21,22)
Formel vægt 297.1477
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.