Få mere at vide
1-(3-Buten-1-yl) Ester 1,2-Benzenedicarboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phthalic Acid Mono-3-butenyl Ester |
| CAS | 113793-34-3 |
| Molekylær formel | C12 H12 O4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1-(3-buten-1-yl) ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, mono-3-butenyl ester (9CI), Phthalic Acid Mono-3-butenyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12O4/c1-2-3-8-16-12(15)10-7-5-4-6-9(10)11(13)14/h2,4-7H,1,3,8H2,(H,13,14) |
| SMIL | OC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCC=C |
| IUPAC navn | 2-but-3-enoxycarbonylbenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 220.221 |
| Formel vægt | 220.074 |