Få mere at vide
1,3-Butanediol, TRC
Artikelnummer. 30334799
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30334799 100 g
1 options
Artikelnummer. 30334799 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB690010100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Butanediol
CAS 107-88-0
Molekylær formel C4 H10 O2
Mængde 100 g
Synonym (RS)-1,3-Butanediol, (±)-Butane-1,3-diol, 1,3-Butylene glycol, 1,3-Dihydroxybutane, 1-Methyl-1,3-propanediol, 13BGK, 3-Hydroxy-1-butanol, Butylene glycol, DL-1,3-Butanediol, Jeechem Bugl, Methyltrimethylene glycol, NSC 402145, Niax DP 1022, β-Butylene glycol
InChI formel InChI=1S/C4H10O2/c1-4(6)2-3-5/h4-6H,2-3H2,1H3
SMIL CC(O)CCO
IUPAC navn butan-1,3-diol
Molekylvægt (g/mol) 90.12
Formel vægt 90.0681