Få mere at vide
1,3-butadien 10.000 μg/ml i methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319685
Skift visning
Mængde:
2 x 0,6 ml
Pakningsstørrelse:
1.2ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30319685 2 x 0,6 ml 1.2ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30319685 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DRES10860500ME10K
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1,3-Butadiene
CAS 106-99-0
Analyt- eller komponentnavne 1,3-Butadiene
Forsendelsestilstand -18 °C
Molekylær formel C4 H6
Koncentration 10.000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1,3-Butadiene, Biethylene, Bivinyl, Butadiene, Butadiene-1,3, Divinyl, Erythrene, Vinylethylene, α,γ-Butadiene
InChI formel InChI=1S/C4H6/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H2
SMIL C=CC=C
IUPAC navn buta-1,3-dien
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Industry Type Fødevaretest
Molekylvægt (g/mol) 54.09
Mængde 2 x 0,6 ml
Formel vægt 54,047 g/mol