Få mere at vide
1-(3-Bromopropyl)-3-(trifluoromethyl)benzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(3-Bromopropyl)-3-(trifluoromethyl)benzene |
| CAS | 129254-76-8 |
| Molekylær formel | C10H10BrF3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1-Bromo-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propane |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10BrF3/c11-6-2-4-8-3-1-5-9(7-8)10(12,13)14/h1,3,5,7H,2,4,6H2 |
| SMIL | FC(F)(F)c1cccc(CCCBr)c1 |
| IUPAC navn | 1-(3-bromopropyl)-3-(trifluoromethyl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 267.09 |
| Formel vægt | 265.9918 |