Få mere at vide
1-(3-Bromopropoxy)-3-chlorobenzene, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3211216 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 10506553
Brand: Thermo Scientific Acros 379230050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 37142-46-4
Molekylær formel C9H10BrClO
Molekylvægt (g/mol) 249.53
MDL nummer MFCD00596672
InChI nøgle MVKLHPFBHSJVLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-bromopropoxy-3-chlorobenzene, 3-bromopropyl 3-chlorophenyl ether
PubChem CID 2734929
IUPAC navn 1-(3-bromopropoxy)-3-chlorobenzene
SMIL C1=CC(=CC(=C1)Cl)OCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(3-Bromopropoxy)-3-chlorobenzene
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Farve Colorless
Kogepunkt 139°C to 148°C (8.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel ClC6H4O(CH2)3Br
Brydningsindeks 1.5570 to 1.559
Mængde 5 g
Formel vægt 249.53
Procent renhed 96%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(3-Bromopropoxy)-3-chlorobenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.