Få mere at vide
1-(3-Bromophenyl)thiourea, TRC
Artikelnummer. 30345049
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30345049 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30345049 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB698725100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(3-Bromophenyl)thiourea
CAS 21327-14-0
Molekylær formel C7H7BrN2S
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C7H7BrN2S/c8-5-2-1-3-6(4-5)10-7(9)11/h1-4H,(H3,9,10,11)
SMIL NC(=S)Nc1cccc(Br)c1
IUPAC navn (3-bromophenyl) Thiourea
Molekylvægt (g/mol) 231.11
Formel vægt 229.9513