Få mere at vide
1-(3-Bromophenyl)thiourea, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(3-Bromophenyl)thiourea |
| CAS | 21327-14-0 |
| Molekylær formel | C7H7BrN2S |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7BrN2S/c8-5-2-1-3-6(4-5)10-7(9)11/h1-4H,(H3,9,10,11) |
| SMIL | NC(=S)Nc1cccc(Br)c1 |
| IUPAC navn | (3-bromophenyl) Thiourea |
| Molekylvægt (g/mol) | 231.11 |
| Formel vægt | 229.9513 |