missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-(3-Bromophenyl)thiourea, TRC

Artikelnummer. 30344037
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30344037 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30344037 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB698725500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Kemisk navn eller materiale 1-(3-Bromophenyl)thiourea
CAS 21327-14-0
Molekylær formel C7H7BrN2S
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C7H7BrN2S/c8-5-2-1-3-6(4-5)10-7(9)11/h1-4H,(H3,9,10,11)
SMIL NC(=S)Nc1cccc(Br)c1
IUPAC navn (3-bromophenyl) Thiourea
Molekylvægt (g/mol) 231.11
Formel vægt 229.9513
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.