Få mere at vide
1-(3-Bromphenyl)piperidin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10025852
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10025852 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10025852 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC34010DA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(3-Bromophenyl)piperidine
CAS 84964-24-9
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C11H14BrN
MDL nummer MFCD04108532
Mængde 1 g
Synonym 1-3-bromophenyl piperidine, 3-bromophenyl piperidine, acmc-209pz4, n-3-bromophenyl piperidine, 1-piperidino-3-bromobenzene
InChI nøgle PMTXPOLLPCSCBE-UHFFFAOYSA-N
SMIL BrC1=CC=CC(=C1)N1CCCCC1
IUPAC navn 1-(3-bromphenyl)piperidin
Molekylvægt (g/mol) 240.14
PubChem CID 4961269
Formel vægt 240.14
Procent renhed 97%