missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-(3-Bromophenyl)piperazine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30345480
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30345480 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30345480 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68656510G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-(3-Bromophenyl)piperazine Hydrochloride
CAS 796856-45-6
Molekylær formel C10H14BrClN2
Mængde 10 g
Synonym 1-(m-Bromophenyl)piperazine Hydrochloride, 4-(3-Bromophenyl)piperazine Monohydrochloride
InChI formel InChI=1S/C10H13BrN2.ClH/c11-9-2-1-3-10(8-9)13-6-4-12-5-7-13;/h1-3,8,12H,4-7H2;1H
SMIL Cl.Brc1cccc(c1)N2CCNCC2
IUPAC navn 1-(3-bromophenyl)piperazine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 277.59
Formel vægt 276.0029
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.