missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-(3-Bromophenyl)piperazine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(3-Bromophenyl)piperazine Hydrochloride |
| CAS | 796856-45-6 |
| Molekylær formel | C10H14BrClN2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 1-(m-Bromophenyl)piperazine Hydrochloride, 4-(3-Bromophenyl)piperazine Monohydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13BrN2.ClH/c11-9-2-1-3-10(8-9)13-6-4-12-5-7-13;/h1-3,8,12H,4-7H2;1H |
| SMIL | Cl.Brc1cccc(c1)N2CCNCC2 |
| IUPAC navn | 1-(3-bromophenyl)piperazine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 277.59 |
| Formel vægt | 276.0029 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?