Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 1,3-bis[tris(hydroxymethyl)methylamino]propan, 98+%
Artikelnummer. 11325837
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11325837 500 g 500g
11305837 25 g 25g
11315837 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11325837 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 043496.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 64431-96-5 | C11H26N2O6 | 282,337 g/mol
1,3-Bis[tris(hydroxymethyl)methylamino]propan bruges som en buffer til polymerasekædereaktion og molekylærbiologi. Det bruges også med saltsyrebuffer til stabilisering af farnesyldiphosphat isoleret fra en stamme af saccharomyces cerevisiae. Det fungerer som en ligand og danner dinukleære hydroxokomplekser med Lanthanider(III). Yderligere er det nyttigt til kalibrering af genetisk kodede pH-indikatorer udtrykt i cytosolen eller mitokondrierne. Det bruges også til at undersøge indflydelsen af anioner med varierende nukleofile egenskaber på autooxidationen af oxymyoglobin. Ud over dette bruges det til oprensning af glucosebindende protein fra membraner af sulfolobus solfataricus og som en ikke-zwitterionisk buffer, der anvendes i pH-området mellem 6,3 og 9,5.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64431-96-5
Molekylær formel C11H26N2O6
Molekylvægt (g/mol) 282.337
MDL nummer MFCD00004689
InChI nøgle HHKZCCWKTZRCCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis-tris propane, 1,3-bis tris hydroxymethyl methylamino propane, 2,2'-propane-1,3-diylbis azanediyl bis 2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, 2-3-2-hydroxy-1,1-dihydroxymethyl-ethylamino-propylamino-2-hydroxymethyl-propane-1,3-diol, 1,3-propanediol, 2,2'-1,3-propanediyldiimino bis 2-hydroxymethyl, 2,2'-propane-1,3-diyldiimino bis 2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, 2-3-2-hydroxy-1,1-bis hydroxymethyl ethyl amino propylamino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, b3p
PubChem CID 125132
ChEBI CHEBI:40947
IUPAC navn 2-[3-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]propylamino]-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
SMIL C(CNC(CO)(CO)CO)CNC(CO)(CO)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Bis[tris (hydroxymethyl)methylamino]propane
Smeltepunkt 168 °C til 170 °C
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 282.34
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Pulver