Få mere at vide
1,3-Bis[tris(hydroxymethyl)amino]propan, 99%
Artikelnummer. 15189223 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Unit Size
15189223 1 kg Plastflaske 1kg
10516440 25 g Glasflaske 25g
10526440 100 g Glasflaske 100g
10535480 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 15189223 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 202640010
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Edge
CAS: 64431-96-5 | C11H26N2O6 | 282,33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 64431-96-5
Molekylær formel C11H26N2O6
Molekylvægt (g/mol) 282.33
MDL nummer MFCD00004689
InChI nøgle HHKZCCWKTZRCCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis-tris propane, 1,3-bis tris hydroxymethyl methylamino propane, 2,2'-propane-1,3-diylbis azanediyl bis 2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, 2-3-2-hydroxy-1,1-dihydroxymethyl-ethylamino-propylamino-2-hydroxymethyl-propane-1,3-diol, 1,3-propanediol, 2,2'-1,3-propanediyldiimino bis 2-hydroxymethyl, 2,2'-propane-1,3-diyldiimino bis 2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, 2-3-2-hydroxy-1,1-bis hydroxymethyl ethyl amino propylamino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, b3p
PubChem CID 125132
ChEBI CHEBI:40947
IUPAC navn 2-[3-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]propylamino]-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
SMIL C(CNC(CO)(CO)CO)CNC(CO)(CO)CO
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1,3-Bis[tris(hydroxymethyl)amino]propane
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 164,0 °C til 165,0 °C
Farve Hvid
Elementær analyse 46,33 til 47,2% C, 9,82 til 10,02% N
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Lineær formel CH2{CH2NHC(CH2OH)3]2
Mængde 1 kg
Beilstein 04,III,859
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig i koldt vand
Formel vægt 282.33
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver