Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Bis[tris(hydroxymethyl)amino]propane |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 164,0 °C til 165,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Elementær analyse | 46,33 til 47,2% C, 9,82 til 10,02% N |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH2{CH2NHC(CH2OH)3]2 |
| Vis mere |