Få mere at vide
1,3-Bis(trimethylsilyl)urea, TRC
Artikelnummer. 30331869
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30331869 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30331869 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB535405500MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Bis(trimethylsilyl)urea
CAS 18297-63-7
Molekylær formel C7 H20 N2 O Si2
Mængde 500 mg
Synonym Bis(trimethylsilyl)urea, Bis-TMS urea
InChI formel InChI=1S/C7H20N2OSi2/c1-11(2,3)8-7(10)9-12(4,5)6/h1-6H3,(H2,8,9,10)
SMIL C[Si](C)(C)NC(=O)N[Si](C)(C)C
IUPAC navn 1,3-bis(trimethylsilyl)urea
Molekylvægt (g/mol) 204.42
Formel vægt 204.1114