Få mere at vide
1,3-Bis(trimethylsilyl)urea, TRC
Artikelnummer. 30347249
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30347249 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30347249 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB5354052.5G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Bis(trimethylsilyl)urea
CAS 18297-63-7
Molekylær formel C7 H20 N2 O Si2
Mængde 2.5 g
Synonym Bis(trimethylsilyl)urea, Bis-TMS urea
InChI formel InChI=1S/C7H20N2OSi2/c1-11(2,3)8-7(10)9-12(4,5)6/h1-6H3,(H2,8,9,10)
SMIL C[Si](C)(C)NC(=O)N[Si](C)(C)C
IUPAC navn 1,3-bis(trimethylsilyl)urea
Molekylvægt (g/mol) 204.42
Formel vægt 204.1114