missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,3-Bis(tert-Butyldimethylsiloxy)-2-propanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Bis(tert-Butyldimethylsiloxy)-2-propanol |
| CAS | 85951-09-3 |
| Molekylær formel | C15H36O3Si2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2,2,3,3,9,9,10,10-Octamethyl-4,8-dioxa-3,9-disilaundecan-6-ol, 1,3-Bis(tert-butyldimethylsilanyloxy)propan-2-ol, 1,3-Bis(tert-butyldimethylsilyloxy)-2-propanol |
| InChI formel | InChI=1S/C15H36O3Si2/c1-14(2,3)19(7,8)17-11-13(16)12-18-20(9,10)15(4,5)6/h13,16H,11-12H2,1-10H3 |
| SMIL | CC(C)(C)[Si](C)(C)OCC(O)CO[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| IUPAC navn | 1,3-bis[[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy]propan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 320.62 |
| Formel vægt | 320.2203 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?