missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,3-Bis(tert-Butyldimethylsiloxy)-2-propanol, TRC

Artikelnummer. 30345634
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30345634 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30345634 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB85951010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,3-Bis(tert-Butyldimethylsiloxy)-2-propanol
CAS 85951-09-3
Molekylær formel C15H36O3Si2
Mængde 10 g
Synonym 2,2,3,3,9,9,10,10-Octamethyl-4,8-dioxa-3,9-disilaundecan-6-ol, 1,3-Bis(tert-butyldimethylsilanyloxy)propan-2-ol, 1,3-Bis(tert-butyldimethylsilyloxy)-2-propanol
InChI formel InChI=1S/C15H36O3Si2/c1-14(2,3)19(7,8)17-11-13(16)12-18-20(9,10)15(4,5)6/h13,16H,11-12H2,1-10H3
SMIL CC(C)(C)[Si](C)(C)OCC(O)CO[Si](C)(C)C(C)(C)C
IUPAC navn 1,3-bis[[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy]propan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 320.62
Formel vægt 320.2203
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.