Få mere at vide
1,3-Bis(tert-butoxycarbonyl)-2-methyl-2-thiopseudourea, 95%
Artikelnummer. 10557834 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10557834 25 g Glasflaske 25g
10274534 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10557834 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 393740250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 107819-90-9 | C12H22N2O4S | 290.38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107819-90-9
Molekylær formel C12H22N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 290.38
MDL nummer MFCD00239356
InChI nøgle UQJXXWHAJKRDKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-di-boc-2-methylisothiourea, s-methyl-n,n'-bis tert-butoxycarbonyl isothiourea, 1,3-bis tert-butoxycarbonyl-2-methyl-2-thiopseudourea, n,n'-di-boc-s-methylisothiourea, n,n inverted exclamation marka-di-boc-s-methylisothiourea, n,n-di-boc-s-methylisothiourea, bis-boc-thiopseudourea, polymer-bound, 1,3-di-tert-butoxycarbonyl-2-methylisothiourea, 1,3-bis-tert-butoxycarbonyl-2-methyl-thiopseudourea, z-n,n'-bis tert-butyloxycarbonyl-s-methylisothiourea
PubChem CID 6376008
IUPAC navn tert-butyl (NZ)-N-[[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-methylsulfanylmethyliden]carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(=NC(=O)OC(C)(C)C)SC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3-Bis(tert-butoxycarbonyl)-2-methyl-2-thiopseudourea
Smeltepunkt 115.0°C to 121.0°C
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Formel vægt 290.38
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Bis(tert-butoxycarbonyl)-2-methyl-2-thiopseudourea
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.