Få mere at vide
1,3-Bis(naphthalen-1-yloxy)propan-2-ol (Bis-ether Derivative), Mikromol™
Artikelnummer. 17991406
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17991406 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17991406 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0043.020025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1,3-Bis(naphthalen-1-yloxy)propan-2-ol (Bis-ether Derivative)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Bis(naphthalen-1-yloxy)-propan-2-ol
CAS 17216-10-3
Analyt- eller komponentnavne 1,3-Bis(naphthalen-1-yloxy)-propan-2-ol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C23 H20 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Propranolol Hydrochloride Imp. C (EP), Propranolol Imp. C (EP), 1,3-Bis(naphthalen-1-yloxy)-propan-2-ol, Bis-ether Derivative of Propranolol, Propranolol Hydrochloride Impurity C, Propranolol Impurity C
InChI formel InChI=1S/C23H20O3/c24-19(15-25-22-13-5-9-17-7-1-3-11-20(17)22)16-26-23-14-6-10-18-8-2-4-12-21(18)23/h1-14,19,24H,15-16H2
SMIL OC(COc1cccc2ccccc12)COc3cccc4ccccc34
IUPAC navn 1,3-dinaphthalen-1-yloxypropan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 344.4
Mængde 25 mg
Formel vægt 344.1412 g/mol