Learn More
1,3-Bis(methylthio)propane, 97%
Product Code. 11410517
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11410517 1 g 1g
11420517 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11410517 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B22397.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
CAS: 24949-35-7 | C5H12S2 | 136.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 24949-35-7
Molekylær formel C5H12S2
Molekylvægt (g/mol) 136.27
MDL nummer MFCD00039811
InChI nøgle JIZDZCFZPMIBPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-bis methylthio propane, 1,3-bis methylsulfanyl propane, 2,6-dithiaheptane, propane, 1,3-bis methylthio, acmc-20ap52, 1,3-bis methylsulfanyl-propane
PubChem CID 141161
IUPAC navn 1,3-bis(methylsulfanyl)propane
SMIL CSCCCSC
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1,3-Bis(methylthio)propane
Tæthed 1.011
Kogepunkt 88°C to 90°C (12 mmHg)
Flammepunkt >100°C (212°F)
Lugt Stench
Brydningsindeks 1.519
Mængde 1 g
Beilstein 1732333
Formel vægt 136.28
Procent renhed 97%