Få mere at vide
1,3-Bis(hydroxymethyl)urea, tech. 90%
Artikelnummer. 11493067
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11493067 100 g 100g
11403077 500 g 500g
11413077 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493067 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16060.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 140-95-4 | C3H8N2O3 | 120.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 140-95-4
Molekylær formel C3H8N2O3
Molekylvægt (g/mol) 120.11
MDL nummer MFCD00014414
InChI nøgle QUBQYFYWUJJAAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-bis hydroxymethyl urea, dimethylolurea, oxymethurea, n,n'-dimethylolurea, methural, carbamol, caurite, metural, urofix, protesine dmu
PubChem CID 8827
IUPAC navn 1,3-bis(hydroxymethyl)urinstof
SMIL OCNC(=O)NCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Bis(hydroxymethyl)urea
Smeltepunkt 124°C to 128°C
pH 7 til 8
Lugt Odorless
Lineær formel (HOCH2NH)2C=O
Mængde 100 g
Formel vægt 120.11
Procent renhed 90%
Grad Teknisk