Få mere at vide
1,3-Bis(diphenylfosfin) propan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Bis(diphenylphosphino)propane |
| CAS | 6737-42-4 |
| Molekylær formel | C27H26P2 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | 1,1'-(1,3-Propanediyl)bis[1,1-diphenylphosphine], 1,3-Propanediylbis[diphenylphosphine], Trimethylenebis[diphenylphosphine], 1,3-Bis(diphenylphosphine)propane, 1,3-DPPP, 1,3-Propanediylbis[diphenylphosphine], 1,3-Propylenebis(diphenylphosphine), DPPP, DPPP (Phosphine Derivative), NSC 193753 |
| InChI formel | InChI=1S/C27H26P2/c1-5-14-24(15-6-1)28(25-16-7-2-8-17-25)22-13-23-29(26-18-9-3-10-19-26)27-20-11-4-12-21-27/h1-12,14-21H,13,22-23H2 |
| SMIL | C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)CP(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC navn | 3-diphenylfosfanylpropylpropyl(diphenyl)fosfan |
| Molekylvægt (g/mol) | 412.44 |