Få mere at vide
1,3-Bis(diphenylfosfin) propan, TRC
Artikelnummer. 30338001
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30338001 25 g
1 options
Artikelnummer. 30338001 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB43039025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Bis(diphenylphosphino)propane
CAS 6737-42-4
Molekylær formel C27H26P2
Mængde 25 g
Synonym 1,1'-(1,3-Propanediyl)bis[1,1-diphenylphosphine], 1,3-Propanediylbis[diphenylphosphine], Trimethylenebis[diphenylphosphine], 1,3-Bis(diphenylphosphine)propane, 1,3-DPPP, 1,3-Propanediylbis[diphenylphosphine], 1,3-Propylenebis(diphenylphosphine), DPPP, DPPP (Phosphine Derivative), NSC 193753
InChI formel InChI=1S/C27H26P2/c1-5-14-24(15-6-1)28(25-16-7-2-8-17-25)22-13-23-29(26-18-9-3-10-19-26)27-20-11-4-12-21-27/h1-12,14-21H,13,22-23H2
SMIL C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)CP(c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC navn 3-diphenylfosfanylpropylpropyl(diphenyl)fosfan
Molekylvægt (g/mol) 412.44